Learn More
Sulfate de lanthane(III) hydraté, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit 11362288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362288 250 g 250g
11372288 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013195.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57804-25-8
Formule moléculaire La2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 565.98
Numéro MDL MFCD00011070
Clé InChI VQEHIYWBGOJJDM-UHFFFAOYSA-H
Nom IUPAC dilanthanum(3+) trisulfate
SMILES [La+3].[La+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) sulfate hydrate
Point de fusion White heat (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,5363
Poids de la formule 566.00 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.821 g/mL