Learn More
Nitrate de lanthane, 6-hydraté, BAKER™, J.T.Baker™
Code produit 15538814 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538814 100 g Flacon en verre ambré à col large 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538814 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur P35405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Lanthanum Nitrate
Note relative au nom 6-Hydrate
CAS 10277-43-7
Quantité 100 g
Formule moléculaire H12LaN3O15
Numéro MDL MFCD00149751
Synonyme lanthanum iii nitrate hexahydrate, lanthanum nitrate hexahydrate, unii-kj5g6nyf2w, kj5g6nyf2w, lanthanum iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, lanthanum nitrate, 6-hydrate, ksc909a4f, lanthanum nitrate hexahydrate,, lanthanum 3+ hexahydrate trinitronate
Clé InChI GJKFIJKSBFYMQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
CID PubChem 16211478
Poids de la formule 433.03
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.