Learn More
Nitrate de lanthane hexahydraté, TRC
Code produit 30477974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477974 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL1750581G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum Nitrate Hexahydrate
CAS 10277-43-7
Quantité 1 g
Formule moléculaire La . 3NO3 . 6H2O
Formule InChI InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 433.01
Poids de la formule 432.9332