Learn More
Nitrate de lanthane hexahydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum Nitrate Hexahydrate |
| CAS | 10277-43-7 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | La . 3NO3 . 6H2O |
| Formule InChI | InChI=1S/La.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | trinitrate de lanthane(3+) ; hexahydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 433.01 |
| Poids de la formule | 432.9332 |