Learn More
Agent de libération du nitrate de lanthane : 1 % de La (à partir d’oxyde) dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003170 500 mL 500mL
30003064 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003170 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMLAN1P500
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Agent de libération du nitrate de lanthane : 1 % de La (à partir d’oxyde) dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
CAS 7439-91-0
Méthodes AA/GFAA
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire La
Synonyme La
Formule InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthane
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 138.906
Quantité 500 mL
Poids de la formule 138,906 g/mol