Learn More
Solution de nitrate de lanthane, Solstice
Description
Les produits de titration de haute qualité de Solstice couvrent l'ensemble du flux de travail et comprennent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum nitrate solution |
| CAS | 10099-59-9 |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | LaN3O9 |
| Formule linéaire | La(NO3)3 |
| Numéro MDL | MFCD00011067 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 324,92g/mol |
| Gamme de produits | Solstice |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lanthanum nitrate solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Lanthanum trinitrate