Learn More
Solution étalon de plasma au lanthane, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lanthanum |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acide nitrique :5,0 % ; oxyde de lanthane(III) :0,12 % ; eau :94,88% |