Learn More
Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Code produit. 17934346
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
Code produit. 17934346
Marque: VHG Labs VHGOLA500050G
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
CAS 7439-91-0
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire La
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme La
Formule InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthanum
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Poids moléculaire (g/mol) 138.906
Quantité 50 g
Poids de la formule 138.906 g/mol