Learn More
Norme de lanthane : La à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17941886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17941886 200 g 200g
17934346 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17941886 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOLA5000200G
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de lanthane : La à 5000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum
CAS 7439-91-0
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire La
Concentration 5000 μg/g
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme La
Formule InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthane
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Poids moléculaire (g/mol) 138.906
Quantité 200 g
Poids de la formule 138,906 g/mol