Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
Code produit. p-7182869
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 μg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10309204
Marque: Invitrogen™ PV3766
Anticorps anti-souris marqué au Tb LanthaScreen™
Réactif général utilisé pour le développement de dosage, cet anticorps marqué au terbium se lie aux anticorps de souris. Ce produit est parfaitement adapté à une utilisation lors du développement de dosages pendant l’évaluation de plusieurs anticorps de souris primaires ou lorsque vous êtes incapable de marquer directement votre anticorps primaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Terbium-labeled anti-Mouse antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Excitation / émission 340/490, 520
Quantité 25 μg
Réactivité Souris
Affichage Point final
Conditions d’expédition Dry Ice
Conjugué Chélates de lanthanide, Terbium (Tb)
Format Liquide