Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET LXR beta Coactivator Assay Kit, goat
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
Description
Ce kit contient de l’anticorps anti-Tb-GST de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15129 :
le dosage de coactivateur bêta LanthaScreen™ TR-FRET PXR (récepteur X du foie) offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands bêta LXR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium-(Tb), un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand LXR bêta (LBD) marqué à la glutathione-S-transférase (GST), dans un format de lecture homogène, de mélange et de dosage.
Fonctionnement
Dans L'essai du coactivateur bêta TR-FRET FXR LanthaScreen™, l’LXR bêta-LBD est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange de peptide fluorescéine-coactivateur et d’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm / 495 nm est calculé et utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide bêta-coactivateur LXR, ce ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter un peptide coactivateur (Figure 1).
Contenu et conservation :
le kit d’analyse de coactivateur bêta LXR LanthaScreen™ TR-FRET contient de la protéine LXR bêta-LBD (GST), un peptide de coactivateur D22 marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué au Tb et des tampons. Conserver les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
le dosage de coactivateur bêta LanthaScreen™ TR-FRET PXR (récepteur X du foie) offre une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands bêta LXR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium-(Tb), un peptide coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand LXR bêta (LBD) marqué à la glutathione-S-transférase (GST), dans un format de lecture homogène, de mélange et de dosage.
Fonctionnement
Dans L'essai du coactivateur bêta TR-FRET FXR LanthaScreen™, l’LXR bêta-LBD est ajouté aux composés de dosage des ligands, suivi de l’ajout d’un mélange de peptide fluorescéine-coactivateur et d’anticorps anti-GST marqué au Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET 520 nm / 495 nm est calculé et utilisé pour déterminer l’EC50 à partir d’une courbe de réponse de dose du composé. Basé sur la biologie de l’interaction du peptide bêta-coactivateur LXR, ce ligand EC50 est une valeur composite représentant la quantité de ligand nécessaire pour se lier au récepteur, effectuer un changement conformationnel et recruter un peptide coactivateur (Figure 1).
Contenu et conservation :
le kit d’analyse de coactivateur bêta LXR LanthaScreen™ TR-FRET contient de la protéine LXR bêta-LBD (GST), un peptide de coactivateur D22 marqué par fluorescence, un anticorps anti-GST marqué au Tb et des tampons. Conserver les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
Spécification
Spécification
| Conjugué | TB (Terbium) |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Quantité | 800 dosages de 20 μl |
| Conditionnement | Plaque à 384 puits |
| Contenu et stockage | Stocker dans un congélateur ultra-froid (-68 à -85°C). |
| Entrée du dosage | Interaction des corégulateurs biochimiques |
| Identification génétique (Entrez) | 7376 |
| Affichage | Point final |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |