Learn More
Oakton LARGE DIAL THERMOHYGROMETER 25 TO 80% RH, -30 TO 50ºC
Marque:  Oakton 35700-20
LARGE DIAL THERMOHYGROMETER 25 TO 80% RH, -30 TO 50ºC
Code produit. 16347708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.05€
    88.34€ / 1 pièce
    Économisez 7.71€
    8% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 13-02-2026