Learn More
Gilac™ Grand panier à linge, 130 L
Code produit 17998591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Sand (Sable)
Vert amande
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17998591 Sand (Sable) 1 pièce
17958651 Blanc 1 pièce
17988841 Vert amande 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998591 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G611247
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.05€
    52.36€ / 1 pièces
    Économisez 25.69€
    32% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Le grand panier à linge de 130 L est très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Conçu pour un usage professionnel.
  • Adapté aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
Spécification
Largeur (impériale) 22,6 in
Dimensions Grande
Type de produit Panier à Linge
Largeur (métrique) 575 mm
Couleur Sand (Sable)