Learn More
Justrite™ Grand entonnoir en acier pour tambour avec couvercle à fermeture automatique
Click to view available options
Comprend:
Pare-flamme de 32 po avec bouchon de tambour de 2 po et couvercle à fermeture automatique
Pare-flamme de 6 po avec bouchon de tambour de 2 po et couvercle à fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les bidons de sécurité pour laboratoire Justrite en acier présentent tous les avantages des bidons de type I
- Les caractéristiques supplémentaires en font le choix de prédilection des professionnels de laboratoire pour distribuer en toute sécurité des liquides dangereux dans les tubes à essai, les petits flacons et les béchers
- Les becs de remplissage sont dotés de bouchons de décharge à fermeture automatique et de pare-flamme en acier inox
- Ces bidons présentent également une soupape de décharge dans le couvercle pour un flux de liquide régulier, ainsi que des robinets à fermeture automatique pour une distribution sans problème
Spécification
Spécification
| Type de produit | Entonnoir à tambour en acier de grande taille |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Produits inflammables |
| Matériau | Acier (galvanisé) |
| Comprend | Pare-flamme de 32 po avec bouchon de tambour de 2 po et couvercle à fermeture automatique |