Learn More
Novus Biologicals™ LAS1L 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Code produit 18496199 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18496199 0,1 ml 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18496199 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00081887T02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Quantité 0,1 ml
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible LAS1L
Synonyme dJ475B7.2, FLJ12525, FLJ30133, FLJ45274, LAS1-like (S. cerevisiae), protein LAS1 homolog
Symbole de gène(s) LAS1L