Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Code produit. 17844826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100,1 x 30 mm
105 x 37 mm
105 x 42,3 mm
105 x 74 mm
139 x 99,1 mm
199,6 x 143,5 mm
199,6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31 x 22 mm
31,5 x 13 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
70 x 36 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
1200 pièces
12000 pièces
12600 pièces
1400 pièces
1600 pièces
1800 pièces
200 pièces
2100 pièces
2400 pièces
300 pièces
400 pièces
4000 pièces
4800 pièces
600 pièces
7200 pièces
8400 pièces
Code produit. 17844826
Marque: GA International A4LIP100WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.
  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Sheet
Matériau Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par feuille 48/Sheet
Nb par paquet 100/Pk.
Quantité 4800/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -20.2°F to +248°F
Plage de températures (métrique) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 47,5 x 21,2 mm
Longueur (impériale) 0.83 in.
Longueur (métrique) 21.2 mm
Largeur (impériale) 1,87 in
Largeur (métrique) 47.5 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.