Learn More
Lasofoxifene tartrate, MedChemExpress
Code produit. 16428278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16428278
Marque: Medchem Express HYA0038
MedChemExpress Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Lasofoxifene (CP-336156) tartrate is an orally active and selective estrogen receptor modulator (SERM). Lasofoxifene tartrate exhibits an anti-osteoporotic function and also inhibits primary tumor growth and metastases. Lasofoxifene tartrate can be used for the research of breast cancer and postmenopausal osteoporosis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lasofoxifene tartrate
CAS 190791-29-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H37NO8
Quantité 10 mg
Synonyme CP-336156 tartrate
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (147.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C2[C@@H](C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)[C@@H](C5=CC=CC=C5)CCC2=C1.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 563.64
Poids de la formule 563.64
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.