Learn More
Thermo Scientific Chemicals Latanoprost
Code produit. 17251262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 17251262
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 130209-82-4 | C26H40O5, C26H40O5 | 432.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130209-82-4
Formule moléculaire C26H40O5
Spécification
Nom chimique ou matériau Latanoprost
Quantité 25 mg
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol et l’acétonitrile
Poids de la formule 432,6
Clé InChI GGXICVAJURFBLW-RDSJPUOVSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C\C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC propan-2-yl (5E)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoate
Poids moléculaire (g/mol) 432.60
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Latanoprost
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Latanoprost