Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test d’agglutination au latex : Staphylococcus aureus
Code produit. p-7160276 Tous les produits Novacyt Group Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tests
500 tests
Conditionnement:
100 tests
50 tests
500 tests
Code produit. 15957112
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts M433CE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés positifs rapides à partir de milieux sélectifs pour l’identification ou le diagnostic ciblé.
  • Test d’agglutination au latex rapide (2 minutes), simple, sensible et spécifique pour l’identification et la confirmation des colonies d’infection.
  • Peut être utilisé pour obtenir des résultats présumés rapides et fournir une indication précoce de l’échec possible du processus de production.
  • Peut être utilisé pour filtrer les colonies avant l’identification biochimique complète et remplacer les méthodes d’anticorps agglutinants traditionnelles.
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Substances à analyser détectables Staphylococcus aureus
Type Test d’agglutination au latex
Quantité 500 tests
Heure du test 2 min.