Learn More
QRP™ Protection pour bouts de doigts antistatiques en latex
Code produit 15849757 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Conditionnement:
720 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15849757 Moyen 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15849757 Fournisseur QRP™ Code fournisseur 8628301
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Les protections pour bouts de doigts en latex sont lavées, sans poudre et traitées avec un agent antistatique.À utiliser pour la manipulation des dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II avec des seuils supérieurs à 1000 V. La résistivité de surface moyenne est de 5 x 1012 ohms.Chaque emballage est conditionné dans un double emballage antistatique pour éviter la génération de charge.
  • Classe ISO 5
  • Normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Emballage antistatique (ESD-safe)
  • Non stérile
  • Antistatique
  • Latex
  • Rose
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Normes ISO Classe 5, ASTM et IEST-RP-CC 005.3, résistance aux DES dans le cadre de l’ANSI / ESD S20.20-2014
Couleur Rose
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Manipulation de dispositifs sensibles à l’électricité statique de classe II avec des seuils de > 1 000 V. Résistivité de surface moyenne 5 x 1012 ohms