Learn More
QRP Protection bout de doigt anti-statique en latex
Code produit 11710269 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XL
Conditionnement:
720 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11710269 XL 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11710269 Fournisseur QRP Code fournisseur 8628303
Expédition estimée: 25-01-2027
Minimisez la génération d'électricité statique grâce à ces protège-doigts antistatiques en latex.
  • Anti-Static Doigtiers en latex sous vide ISO 5 (Classe 100).
  • Les protections pour bouts de doigts en latex sont lavées, sans poudre et traitées avec un agent antistatique.
  • À utiliser pour manipuler les dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe II avec des seuils supérieurs à 1000 V.
  • La résistivité de surface moyenne est de 5 X 10 12 ohms.
  • Chaque emballage est conditionné dans un double emballage antistatique pour éviter la génération de charge.
  • Conformité :
    • ISO Classe 5. ASTM et les normes IEST-RP-CC 005.3.
    • Protection contre les décharges électrostatiques selon la norme ANSI/ESD S20.20-2014.
Spécification
Certifications/Conformité Classe ISO 5
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Couleur Rose
Latex Free Non
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Bout de doigt ESD
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 3 in
Épaisseur (métrique) 76,2 mm
À utiliser avec (application) À utiliser pour manipuler les dispositifs sensibles à l'électricité statique de classe II avec des seuils supérieurs à 1000 V.
Type d’emballage Emballage doublement emballé sous protection ESD
Quantité 720Pack