Learn More
Nitritex™ Gants en latex pour salle blanche BioClean Legacy™
Description
- Particules : Traitées en salle blanche pour garantir leur compatibilité avec ISO Conditions de fonctionnement de classe 4.
- Propriétés physiques : Conforme aux exigences de la norme EN420:2003 relative aux gants et de la norme européenne EN455 relative aux gants médicaux (parties 1 et 2).& 3)& EN374-1, 2& 3:2003.
- Stérile : Non stérile
- Systèmes de qualité : Fabriqué dans une usine qui détient les ISO Certifications 9001:2008 et article 11b de la directive 89/686/CEE. Transformé dans un établissement certifié NEBB ISO Environnement de salle blanche de classe 4.
- Échantillonnage& Inspection : Conformément à ISO 2859.
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
| Classification | Catégorie 3 - Équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive EPI 89/686/CEE |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants pour salle blanche |
| Dimensions | Moyen |
| Afficher plus |