Learn More
Sanplatec™ Gant en latex 6 in
Code produit 30242883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la manchette:
6 po
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la manchette Conditionnement
30242883 6 po 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242883 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 00193
Expédition estimée: 16-02-2027
Gant en latex 6 in pour Sanplatec Boîte à gants.
  • Spécifications : 1 double, Longueur totale : 635 mm, Épaisseur : 0,55 mm
Spécification
Couleur Naturel
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Latex
Type de produit Gants
Dimensions Universel
Épaisseur (impériale) 0.55 mm
Épaisseur (métrique) 0.55 mm
Type d’emballage Paire
Diamètre (impériale) de la manchette 6 po