Learn More
Sanplatec™ Gant en latex 8 in
Code produit 30242888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) de la manchette:
8 in
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) de la manchette Conditionnement
30242888 8 in 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30242888 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 30227
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Gant en latex 8 in pour Sanplatec Boîte à gants.
  • Spécifications : 1 double, Longueur totale : 710 mm, Épaisseur : 0,55 mm
Spécification
Couleur Naturel
Hand Ambidextres
Latex Free Non
Matériau Latex
Type de produit Gants
Dimensions Universel
Épaisseur (impériale) 0.55 mm
Épaisseur (métrique) 0.55 mm
Diamètre (impériale) de la manchette 8 in