Learn More
KARTELL Latex Tubing
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Conditionnement:
10m
Description
- Hoses with smooth and transparent surface.
- Density 0.92 g/mL.
- Autoclavable.
- SH. A 40 ± 5
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,16 in |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Latex |
| Diamètre (impériale) externe | 0,28 in |
| Diamètre (métrique) externe | 7 mm |
| Longueur totale (impériale) | 32.81 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 10 m |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur