Learn More
Lauda LAUDA Alpha A 24 Heating thermostat 220 V, 60 Hz +230 V, 50 Hz EU plug
Marque:  Lauda L000621
LAUDA Alpha A 24 Heating thermostat 220 V, 60 Hz +230 V, 50 Hz EU plug
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15838261
  • 1765.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 17-03-2026