Learn More
Acide laurique, 98-101 %, extra pur, acidimétrique, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10497640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10497640
Marque: Fisher Chemical L/0560/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 143-07-7
Point de fusion 44°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 225°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C12H24O2
Numéro MDL 2736
Quantité 500 g
Synonyme lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
Clé InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide dodécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
CID PubChem 3893
ChEBI CHEBI:30805
Poids de la formule 200.32g/mol
Forme physique Solide