Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide laurique, 99 %
Code produit 10387340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387340 500 g Flacon en plastique 500g
10495272 5 g Flacon en verre 5g
10469080 100 g Flacon en plastique 100g
10398103 1 kg Flacon en plastique 1kg
10751784 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10387340 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 167285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80€
    32.65€ / 500g
    Économisez 6.15€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-07-7
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.32
Numéro MDL MFCD00002736
Clé InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
CID PubChem 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nom IUPAC Acide dodécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lauric acid
Point de fusion 44.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 225.0°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 156°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)10CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline de flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lauric acid