Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide laurique, 99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lauric acid |
| Point de fusion | 44.0°C to 46.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 225.0°C (100.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 156°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule linéaire | CH3(CH2)10CO2H |
| Quantité | 5 kg |
| Afficher plus |