Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de lauryl-tryptose (déshydraté)
Code produit. p-4524901
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10669554
Marque: Thermo Scientific™ CM0451B
Détectez les organismes coliformes dans l’eau, les eaux usées et les produits laitiers avec ce milieu sélectif.
Détectez les organismes coliformes dans l’eau, les eaux usées et les produits laitiers grâce au bouillon de lauryl-tryptose (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté), tout en respectant la formule détaillée par l’American Public Health Association. Le bouillon de lauryl-tryptose est conçu pour promouvoir une croissance riche et une production de gaz importante à partir de petits inocula d’organismes coliformes.
Utilisez le bouillon de lauryl-tryptose pour la détection des organismes coliformes dans l’eau, les eaux usées et les produits laitiers pour détecter la présence de groupes indicateurs tels que des coliformes. Outre la sécurité, les groupes indicateurs permettent de mesurer la qualité des aliments et le potentiel d’altération. L’un des groupes de bactéries les plus couramment utilisés par l’industrie agro-alimentaire pour leur rôle d’organismes indicateurs est le groupe des coliformes, qui peut être considéré comme un sous-groupe appartenant à la famille des Enterobacteriaceae
  • Sélectif : le laurylsulfate de sodium est sélectif pour les groupes des coliformes
  • Recommandé par l’APHA1 pour le test présomptif du nombre le plus probable (MPN) de coliformes dans l’eau, les effluents ou les eaux usées.
L’avantage du bouillon de lauryl-tryptose est que, en plus de provoquer la réaction de fermentation typique du bouillon MacConkey, il peut également être testé pour détecter la présence d’indole.
L’APHA1 recommande que le bouillon de lauryl-tryptose soit utilisé pour le test présomptif du nombre le plus probable (MPN) de coliformes dans les eaux, les effluents ou les eaux usées comme test de confirmation de la fermentation du lactose avec production de gaz pour des échantillons de lait (APHA2) et pour la détection des coliformes dans les aliments (APHA3 ).
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon de lauryl-tryptose (bouillon de lauryl-sulfate)
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 14,0 L
Pour un usage en laboratoire uniquement