Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, capsules, Molecular Biology Certified™
Code produit. 11323259 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
11 g
227 g
454 g
Format:
Capsule
Conditionnement:
11g
227g
Code produit. 11323259
Marque: MP Biomedicals™ 113002211
Milieu riche pour la croissance d’E. coli et certifié pour les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide.
  • Milieu riche en nutriments initialement développé pour la croissance et la conservation des souches d’E. coli
  • Élimine les déchets, inexactitudes et désordres associés à la pesée de poudre en vrac
  • Contient des électrolytes essentiels pour le transport et l’équilibre osmotique, en raison du composant NaCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™ FDA
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Format Capsule
Qualité Biologie moléculaire
Type de produit Gélose LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance des bactéries
Quantité 227 g