Learn More
MP Biomedicals™ Gélose LB, capsules, Molecular Biology Certified™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
11 g
227 g
454 g
Format:
Capsule
Conditionnement:
11g
227g
Description
- Milieu riche en nutriments initialement développé pour la croissance et la conservation des souches d’E. coli
- Élimine les déchets, inexactitudes et désordres associés à la pesée de poudre en vrac
- Contient des électrolytes essentiels pour le transport et l’équilibre osmotique, en raison du composant NaCl
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ FDA |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Format | Capsule |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | Gélose LB |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Quantité | 227 g |