Learn More
Gibco™ bouillon LB
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7180305
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
1 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11508646
missing translation for 'mfr': Gibco™ 10855021
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Milieu de croissance liquide prêt à l’emploi utilisé pour la culture bactérienne
Le bouillon LB est l’un des milieux bactériens les plus référencés pour cultiver et maintenir des souches d’Escherichia coli (E. coli). Le bouillon LB est basé sur la formulation Lennox, l’un des
  • Le bouillon LB stérilisé par filtration peut être utilisé pour presque toutes les applications qui nécessitent une étape de mise en culture bactérienne liquide, comme l’expression, le clonage et l’expansion de protéines.
  • Prêt à l’emploi dans Gibco optimisé
Bioproduction, clonage, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Contenu et stockage Contient 1 flacon de bouillon LB (1X), 500 ml
Format Flacon
Type de milieu LB
Méthode de préparation Prêt à l’emploi
Type de produit Bouillon
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible E. coli
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces Escherichia coli
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato