Learn More
Fisher BioReagents™ Bouillon LB, Miller (Granulé)
Code produit. p-4245497
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
2kg
500g
Code produit. 11325992
Marque: Fisher BioReagents™ BP97232
Il en reste null
Ajouter au panier
Utilisé comme milieu de croissance microbienne pour la culture de souches d’E. coli destinée à la préparation d’ADN plasmidique et de protéines recombinantes.
  • Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 25 g à 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne), puis ajustez le pH à 7,2. Chauffez et agitez fréquemment pour dissoudre complètement. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
  • La concentration de chlorure de sodium dans la formulation Miller est de 2X la concentration de la formulation Lennox pour permettre une concentration optimale de sel pour une souche spécifique
  • Format : Poudre granulée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Déshydraté
Type de milieu bouillon LB
Type de produit Culture bactérienne
Formule Peptone de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l
À utiliser avec (application) Milieux de culture de microbiologie
Type d’emballage Flacon poly
Quantité 2000 g