Learn More
Fisher BioReagents™ LB broth, Miller (capsules prétamponnées)
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 g
Type d’emballage:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Description
- Instructions pour les milieux de culture : Ajoutez 1 capsule par 1 l d’eau purifiée, telle que BP2820 (Fisher BioReagents, eau de qualité, culture cellulaire microbienne). Chauffer pour dissoudre complètement la capsule. Avant utilisation, stériliser en autoclavage pendant 15 minutes.
- Le produit est en capsule
- Chaque capsule contient 1 g de broth
- Les capsules sont prétamponnées et réglées à un pH de 7,2 à 20°C à l’aide d’une solution de 10 mM de tris / tris HCl
- Le pH varie en fonction de la température
Spécification
Spécification
| Format | Capsules prétamponnées |
| Type de milieu | LB Broth |
| Type de produit | Microbiology Media |
| Formule | Peptone de caséine 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, TRIS/TRIS HCl 1,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour le maintien et la propagation d’Escherichia coli dans les procédures de biologie moléculaire |
| Type d’emballage | Flacon poly |
| Quantité | 25 x 25 g |