missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford LB Broth, Powder
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Description
For propagation and maintenance of E.
For propagation and maintenance of E. Coli. Low Salt Formula. Molecular Biology Grade.
Dissolve 20 grams in 1 liter of distilled water. Then adjust pH to 7.2. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Sterilize by autoclaving for 15 minutes.
Ingredients:
Peptone: 10 g/L
Yeast Extract: 5 g/L
Sodium Chloride: 5 g/L
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu