Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (capsules)
Code produit. 11373219 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1kg
454g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11373219 227 g -
11303229 454 g 454g
11373229 5000 g -
11343229 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11373219 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 113002011
Les formulations pour le milieu de croissance d’E. coli appelé milieu LB contiennent généralement 10 g de tryptone et 5 g d’extrait de levure par litre et le milieu LB Lennox contient 10 g de NaCl par litre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified™
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Forme Déshydraté
Type de produit Milieu LB
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l
À utiliser avec (application) Pour la croissance d’Escherichia coli, les plasmides et d’autres cultures bactériennes dans un milieu liquide
Quantité 227 g