Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure LC PEEKsil™
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
500 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
| Type | Tubulures |
| Comprend | 5/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Silice fondue avec gaine polymère |