Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Code produit. p-8604016 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
2’7’-Dichlorofluorescéine
4-(Diméthylamino)-benzaldéhyde
Acide molydatophosphorique
Acide rubéanique
Aniline phtalate
Chlorure de fer(III)
Dragendorff-Munier
Ferricyanure de potassium
Ninhydrine
Rhodamine B
Réactif de détection de caféine
Vert de bromocrésol
Conditionnement:
1 kit
100mL
Code produit. 10669191
Marque: Macherey-Nagel™ 814203
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
  • Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
  • Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
  • Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
  • Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Specifica
Nom chimique ou matériau Ninhydrine
CAS 7705-08-0
Couleur Rouge
Densité 0,79–0,86 g/cm3
Méthode de détection Pulvérisation ou trempage
Concentration 0,1 à < 1 % de ninhydrine
Formule Ninhydrine dans de l’éthanol
À utiliser avec (application) Détection d’acides aminés, d’amines, de sucres aminés
À utiliser avec (équipement) Plaques CCM
Matrice Éthanol
Point de fusion -114°C
Formule moléculaire C9H6O4
Odeur Alcoolisée
Type d’emballage Flacon ambré avec bouchon à vis
Type de produit Réactif de visualisation à pulvériser
Quantité 100 mL
Forme Solution
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, ninhydrin
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato