Learn More
Hach Lange™ Tests de cuve LCK
Click to view available options
Plage:
1 à 70, 70 à 1 000 mg/l Cl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Test de cuve au chlorure 1-70 mg/l / 70-1 000 mg/l Cl
- Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Durée de conservation de 12 mois à compter de la date de production
- 2 plages de mesure avec 1 test
- Valeurs des mesure précises et fiables
- Dosage pratique et sans erreur des réactifs
- Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Test de cuve au chlorure |
| À utiliser avec (équipement) | Tests photométriques |
| Caractéristiques des paramètres | Chlorure |
| Plage | 1 à 70, 70 à 1 000 mg/l Cl |
| Méthode de test | Fer(III)-Thiocyanate |
| Type | Test de la cuve LCK |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chlorid/Chloride/Chlorure, Sample cuvette
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, Nitric acid, Mercury(II) thiocyanate