Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Code produit. 10376144
Click to view available options
Analytes:
Bore (B)
Capacité acide (KS4.3 / CaCO3)
Carbone organique total (COT)
Fer II et III (Fe)
Nickel (Trace)
Sulfure dissous (S2-)
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 10376144
Marque: Hach™ LCK320
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Insert, read and finish. Hach™ LCK Cuvette Tests are pre-dosed reagents packaged in a fully equipped box. They provide maximum safety, ease of use and photometric evaluation, while using a minimum amount of reagent/chemicals for an environmentally friendly solution.
Les tests de cuve LCK Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi. Avec l’aide de solutions étalons Addista et de solutions pour tests interlaboratoires (round-robin), ils garantissent l’exactitude des résultats analytiques. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec les réactifs.
  • Réactifs pré-dosés prêts à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
  • Valeurs des mesure précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé et aux faibles quantités de réactifs
  • Dosage pratique et sans erreur des réactifs
  • Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
Informations sur la commande
Plage de dim
Spécification
Analytes Fer II et III (Fe)
Certifications/Conformité DIN 38405-D17
Couleur Rouge
Format Tubes pré-dosés
À utiliser avec (application) Test de qualité de l’eau
À utiliser avec (équipement) Photomètre (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), solutions étalons Addista
Comprend Boîte entièrement équipée, ensemble de réactifs
Nbre de tests 24
Plage 0,2 à 6,0mg/L de Fe
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Méthode de test 1,10-Phénanthroline
Type Test de cuve au fer (II/III)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron (II/III), cuvette test Measuring range 0.2-6. 0 mg/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: citric acid, polyvidon 25, D-mannitol, 1,10-phenanthroline chloride monohydrate