Learn More
Hach™ LCK Cuvette Tests
Click to view available options
Analytes:
Bore (B)
Capacité acide (KS4.3 / CaCO3)
Carbone organique total (COT)
Fer II et III (Fe)
Nickel (Trace)
Sulfure dissous (S2-)
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
Les tests de cuve LCK Hach sont officiellement approuvés pour les limites de consentement requises par la loi. Avec l’aide de solutions étalons Addista et de solutions pour tests interlaboratoires (round-robin), ils garantissent l’exactitude des résultats analytiques. Le photomètre identifie le test de cuve à partir de son code-barres (IBR+) et calcule le résultat immédiatement. Les cuves assurent précision et sécurité grâce au Dosicap Zip qui élimine le contact avec les réactifs.
- Réactifs pré-dosés prêts à l’emploi sans étapes de rinçage nécessaires
- Valeurs des mesure précises et fiables
- Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce au système fermé et aux faibles quantités de réactifs
- Dosage pratique et sans erreur des réactifs
- Étiquette à code-barres pour la reconnaissance automatique dans le photomètre
- Différenciation entre les tests et les plages de mesure grâce à un code couleur
Informations sur la commande
Plage de dim
Spécification
Spécification
| Analytes | Capacité acide (KS4.3 / CaCO3) |
| Couleur | Bleu |
| Format | Tubes pré-dosés |
| À utiliser avec (application) | Test de qualité de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), solutions étalons Addista |
| Comprend | Boîte entièrement équipée, ensemble de réactifs |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0,5 à 8,0 mmol/l KS4,3 / 25 à 400 mg/l CaCO3 |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Méthode Hach |
| Afficher plus |