missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LCL161, MedChemExpress

Artikelnummer. 16426598
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16426598

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15518

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.

LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.

Spezifikation

Nom chimique ou matériau LCL161
CAS 1005342-46-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H33FN4O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 500.63
Poids de la formule 500.63
Pourcentage de pureté 98.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt