Learn More
Étalon de contrôle quotidien LC/MS 2, SPEX CertiPrep™
Code produit 15216106 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15216106 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15216106 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur LCDC2
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
4-Nitrophénol100-02-710μg/ml
Caféine58-08-210μg/ml
Réserpine50-55-510 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau LC/MS Daily Check Solution 2
Note relative au nom EPA 535
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 100-02-7, 58-08-2, 50-55-5
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Limite d’explosion 4.4% (volume); 16% (volume)
Température d’allumage 525°C
Tension de vapeur 97 hPA (20°C)
Méthodes For US EPA Method 535
Noms d’analytes ou de composants 4-Nitrophenol,Caffeine,Reserpine
Densité 0.7822g/cm3
Forme physique Liquides
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Élément 4-Nitrophenol, Caffeine, Reserpine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Quantité 1 ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • LCMS Daily Check
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire