Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 193188
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
LDN 193188 is an inhibitor of phosphatidylcholine transfer protein (PC-TP). Regulates hepatic glucose metabolism. Also promotes insulin-independent phosphorylation of key insulin signaling molecules.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-N-[[[4-[[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]benzamide |
| CAS | 1267610-30-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Lipid Metabolism Inhibitors |
| Formule moléculaire | C20H17Cl2N5O4S |
| Poids de la formule | 494.35 |
| Pureté | >99% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido