Learn More
LDN193189 Tetrahydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16491217
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16491217
Marque: Medchem Express HY12071A
MedChemExpress LDN193189 Tetrahydrochloride is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).
LDN193189 Tetrahydrochloride is a selective BMP type I receptor inhibitor, which efficiently inhibits ALK2 and ALK3 (IC50=5 nM and 30 nM, respectively), with weaker effects on ALK4, ALK5 and ALK7 (IC50≥500 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau LDN193189 Tetrahydrochloride
CAS 2310134-98-4
Couleur Off-Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26Cl4N6
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (60.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 4.17 mg/mL (7.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=C3N=CC(C4=CC=C(N5CCNCC5)C=C4)=CN3N=C2)=CC=NC6=CC=CC=C16.Cl.Cl.Cl.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 552.33
Poids de la formule 552.33
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.