Learn More
Kautex™ PEHD, adaptateur
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
À utiliser avec une bonbonne de 5 à 60 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser pour fixer le robinet d’arrêt à la bonbonne
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec une bonbonne de 5 à 60 L |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | À l’unité |
| Type de produit | Adaptateur |