Learn More
Kautex™ Godets en PEBD avec bec verseur
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
Diamètre (métrique) du fond:
193 mm
235 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
280 mm
316 mm
Hauteur (métrique):
300 mm
335 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
ullispan style=font-size: 12px;Parois épaisses, très stables nbsp;br //span/lilispan style=font-size: 12px;Échelle graduée en litres à l’intérieur/span/lilistrongSeaux industriels et de laboratoire :nbsp;/strongspan style=font-size: 12px;Poignée en acier revêtu de plastique,nbsp;/spanspan style=font-size: 12px;blanc/span/lilistrongSeau de construction :nbsp;/strongspan style=font-size: 12px;Poignée anti-rouille,nbsp;/spanspan style=font-size: 12px;gris foncé/span/li/ulstrongApplication :/strongnbsp;ullifonction de distribution/lilienvoi d’échantillons/lilimélange/lilitransfert/lilitransport/li/ul
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 15 L |
| Graduations | Oui |
| Matériau | PEBD |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) du fond | 235 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 316 mm |
| Matériau de la poignée | Acier revêtu de plastique |
| Hauteur (métrique) | 335 mm |
| Comprend | Poignée de transport en acier plastifié |
| Afficher plus |