Learn More
Semadeni™ Récipients en PEBD
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1 l
2 l
3,5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Boîte multi-usages
• Qualité alimentaire
• Compatible congélateur et lave-vaisselle
• Boite LDPE carrée
• Qualité alimentaire
• Compatible congélateur et lave-vaisselle
• Boite LDPE carrée
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 0,5 L |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Matériau | Polyéthylène |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, stockage |
| Comprend | Bouchon à clipser |
| Type de produit | Container |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 100 x 100 x 65 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction