Learn More
Buerkle™ Couvercle, LDPE, réservoir rectangulaire 48 l
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Réservoir 48L
Récipient de 50 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Couvercle en LDPE est un accessoire en option pour réservoir rectangulaire 48 l.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Couvercle récipient |
| Matériau | PEBD |
| Forme | Rectangulaire |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Réservoir 48L |